Fortfahren mit
1.93633
Calciumchlorid Dihydrat
EMPLURA®
Synonym(e):
Calcium chloride dihydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
CaCl2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.01
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Grade:
laboratory grade
Form:
solid
Solubility:
water: 745 g/L at at 20 °C (anhydrous)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
laboratory grade
Quality Level
vapor pressure
0.01 hPa ( at 20 °C)
product line
EMPLURA®
form
solid
pH
4.5-9.2 (at 20 °C, 50 g/L)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: 745 g/L at at 20 °C (anhydrous)
density
1.85 g/cm3 at at 20 °C
storage temp.
room temp
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Application
<ul>
<li><strong>Understanding the core-shell interactions in macrocapsules of organic phase change materials and polysaccharide shell: </strong>Investigates the thermal properties and structural integrity of phase change materials encapsulated in polysaccharide shells, utilizing barium chloride dihydrate for stability testing in energy storage applications (Reddy VJ et al., 2022).</li>
<li><strong>Synthesis of a novel monofilament bioabsorbable suture for biomedical applications: </strong>Focuses on the development of a bioabsorbable suture material enhanced with barium chloride dihydrate, which improves the mechanical properties and usability in surgical procedures, contributing to the advancement of medical materials (de la Harpe KM et al., 2022).</li>
</ul>
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calciumchlorid Dihydrat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c