Fortfahren mit
1.93605
Kaliumphosphat
EMPLURA®
Synonym(e):
Kaliumdihydrogenphosphat, prim.-Kaliumphosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KH2PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.09
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
EMPLURA®
Quality Segment
mp
252.6 °C (lit.)
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Packaging
1.93605.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93605.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93605.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumphosphat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c