Fortfahren mit
1.93602
Ammoniumheptamolybdat-Tetrahydrat
EMPLURA®
Synonym(e):
Ammonium heptamolybdate tetrahydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(NH4)6Mo7O24 · 4 H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1235.86
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Grade:
Laboratory Reagent
Form:
solid
Solubility:
water: soluble 206.5 g/L at at 20 °C
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Laboratory Reagent
Quality Level
product line
EMPLURA®
form
solid
mp
400 °C (752 °F)
solubility
water: soluble 206.5 g/L at at 20 °C
density
2.498 g/cm3
storage temp.
room temp
SMILES string
[Mo].[N+H4].[O-2].O
InChI
1S/Mo.H3N.H2O.O/h;1H3;1H2;/q;;;-2/p+1
InChI key
XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
Packaging
1.93602.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
1.93602.0251: 250 g, Minimum order quantity: 20
1.93602.1021: 1 kg, Minimum order quantity: 12
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumheptamolybdat-Tetrahydrat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c