Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
122.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenproduct line
EMPLURA®
Quality Level
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-]C(=O)c1ccccc1.[H+]
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChI key
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Packaging
1.93420.0521: 500 g, Minimum order quantity: 12
1.93420.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzoesäure
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c