Fortfahren mit
1.93401
Salzsäure -Lösung
~35%, EMPLURA®
Synonym(e):
Hydrochloric acid solution, Hydrogen chloride solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.46
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Assay:
~35%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
EMPLURA®
Quality Segment
assay
~35%
storage temp.
20-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Packaging
1.93401.0521: 500ML, Minimum order quantity: 16
1.93401.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
1.93401.5021: 5 L Minimum Order Quantity: 4
1.93401.9026: 25 L, Minimum order quantity: 1
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Salzsäure -Lösung
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c