Fortfahren mit
1.93262
Kaliumiodat
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Potassium iodate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KIO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.00
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Level
mp
560 °C (lit.)
density
3.93 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
[K+].[O-]I(=O)=O
InChI
1S/HIO3.K/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI key
JLKDVMWYMMLWTI-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumiodat
signalword
Danger
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 2