Fortfahren mit
1.93238
Kaliumchlorid
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Potassium chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.55
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Level
product line
EMPLURA®
mp
770 °C (lit.)
density
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
InChI key
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Application
Kann für die Herstellung von PBS-Puffern und für die Extraktion und Solubilisierung von Proteinen benutzt werden.
Packaging
1.93238.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93238.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumchlorid
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c