Fortfahren mit
1.93235
Natriumsulfat
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Sodium sulfate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.04
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Grade:
anhydrous
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
anhydrous
Quality Level
product line
EMPLURA®
mp
884 °C (lit.)
density
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Packaging
1.93235.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93235.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumsulfat
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c