Fortfahren mit
1.93221
Ammoniumchlorid
Synonym(e):
Ammonium chloride
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH4Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
53.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
eCl@ss:
38050207
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
EMPARTA®
Quality Level
SMILES string
[Cl-].N.[H+]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Packaging
1.93221.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93221.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammoniumchlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12125-02-9
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)