Fortfahren mit
1.93211
Natriumcarbonat
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Calcinierte Soda, Kohlensäure Dinatriumsalz, Waschsoda
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Na2CO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
105.99
UNSPSC Code:
12352302
Beilstein/REAXYS Number:
4154566
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
mp
851 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI key
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
Pufferbestandteil, kann zur Entfernung peripherer Membranproteine eingesetzt werden.
Packaging
1.93211.0521: 500 g, Minimum order quantity: 1
1.93211.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93211.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumcarbonat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c