Fortfahren mit
1.93205
Kaliumphosphat
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Kaliumdihydrogenphosphat, prim.-Kaliumphosphat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
KH2PO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.09
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
eCl@ss:
38070209
Grade:
ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Level
product line
EMPARTA®
mp
252.6 °C (lit.)
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Packaging
1.93205.0521: 500G, Minimum order quantity: 20
1.93205.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93205.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kaliumphosphat
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c