Fortfahren mit
1.93103
Potassium hydroxide pellets
for analysis EMPARTA® ACS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
MDL number:
UNSPSC Code:
12352305
Form:
pellets
Grade:
ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Level
form
pellets
pH
(alkaline)
solubility
water: soluble
anion traces
chloride (Cl-): 0.010%, phosphate, phosphite (as PO43-): 0.0005%, sulfate (SO42-): 0.003%
cation traces
Ca: 0.0050%, Fe: 0.010%, Mg: 0.0020%, N: 0.001%, Na: 0.20%, Ni: 0.0010%, heavy metals (as Ag): 0.001%
storage temp.
20-25°C
SMILES string
[OH-].[K+]
InChI
InChI=1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Packaging
1.93103.0521: 500 kg, Minimum order quantity: 1
1.93103.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 1
1.93103.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c