Fortfahren mit
1.93022
Molybdatophosphorsäure Hydrat
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Molybdatophosphorsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
H3[P(Mo3O10)4] · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1825.25 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
density
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.O=[Mo](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/12Mo.H3O4P.H2O.36O/c;;;;;;;;;;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h;;;;;;;;;;;;(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI key
PDDXOPNEMCREGN-UHFFFAOYSA-N
Application
Vorstufe für die Hybridisierung organisch-anorganischer basierten molekularen Batterien mit Anwendungen in Kationen-Insertionselektroden
Packaging
1.93022.0026: 25 g, Minimum order quantity: 20
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Corrosion
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials