Fortfahren mit
1.93018
Oxalsäuredihydrat
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Oxalic acid dihydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(COOH)2 · 2 H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
126.07
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
eCl@ss:
39021701
Grade:
ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
Quality Segment
storage temp.
room temp
SMILES string
[O+H3].[O+H3].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChI key
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Packaging
1.93018.0521: 500 g , Minimum order quantity: 20
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxalsäuredihydrat
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1