Fortfahren mit
1.93015
Ameisensäure
for analysis EMPARTA® ACS
Synonym(e):
Formic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HCOOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.03
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
1209246
MDL number:
Grade:
ACS reagent
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
ACS reagent
vapor density
1.6 (vs air)
vapor pressure
44.8 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
1004 °F
expl. lim.
57 %
refractive index
n20/D 1.370 (lit.)
bp
100-101 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
density
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
OC=O
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
Packaging
1.93015.0521: 500 mL, Minimum order quantity: 20
Legal Information
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ameisensäure
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
wgk
WGK 1