Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116133
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
(Streptomyces avidinii)
Quality Level
form
liquid
contains
≤0.1% sodium azide as preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
do not freeze
dilution
(ELISA (1:1000-1:2500)
Immunoblotting (1:500-1:1250, colorimetric; 1:100-1:2500, chemiluminescence)
Immunohistochemistry (1:100-1:300))
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Durch ein modifiziertes Glutaraldehyd-Verfahren an eine hochgradig aufgereinigte alkalische Phosphatase konjugiertes Streptavidin aus Kälberdarm. Für Biotin, biotinylierte Proteine oder biotinylierte Antikörper spezifisch.
Application
ELISA (1:1000–1:2500)
Immunoblot (1:500–1:1250, kolorimetrisch; 1:100–1:2500, Chemilumineszenz)
Immunhistochemie(1:100–1:300)
Immunoblot (1:500–1:1250, kolorimetrisch; 1:100–1:2500, Chemilumineszenz)
Immunhistochemie(1:100–1:300)
Packaging
Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Fläschchenetikett.
Physical form
In proprietärem Puffer.
Other Notes
Mit den Assay-Bedingungen verbundene Variablen geben die korrekte Arbeitsverdünnung vor.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)