Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H21Cl2N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
478.33
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.28
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
tan
solubility
DMSO: 100 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(OCC1=CC(Cl)=CC(Cl)=C1)N2CCN(CCC(C3=CC(OC(N4)=O)=C4C=C3)=O)CC2
InChI
1S/C22H21Cl2N3O5/c23-16-9-14(10-17(24)12-16)13-31-22(30)27-7-5-26(6-8-27)4-3-19(28)15-1-2-18-20(11-15)32-21(29)25-18/h1-2,9-12H,3-8,13H2,(H,25,29)
InChI key
JMSUDQYHPSNBSN-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine oral biologisch verfügbare Piperazinylbenzoxazolon-Verbindung, die als substratkompetitiver und engbindender Inhibitor der Autotaxinaktivität dient (IC50 = 2,8 und 1,7 mol/l für die rekombinante humane Enzym-β-Isoform, die FS-3 bzw. LPC (Lysophosphatidylcholin) als Substrate einsetzt; 1,16 und 1,15 nmol/l für Enzym-FS-3 von Maus/Ratte bzw. fetales Fibroblastenzellen-LPC; 101 nmol/l für humanes Vollblut). Weist wünschenswerte pharmakokinetische Eigenschaften auf und blockiert die durch Entzündung eingeleitete Produktion von LPA (Lysophosphatidinsäure) sowohl in Plasma als auch an der Entzündungsstelle zu 95 % in einem Rattenmodell der durch Adjuvans eingeleiteten Arthritis (30 mg/kg, p.o.).
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Gierse, J., et al. 2010. J. Pharmacol. Exp. Ther.334, 310.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c