Fortfahren mit
189511
Autotaxin-Inhibitor II, HA130
Synonym(e):
Autotaxin-Inhibitor II, HA130, ATX-Inhibitor II, (Z)-3-((4-((3-(4-Fluorbenzyl)-2,4-dioxo-1,3-thiazolan-5-yliden)-methyl)phenoxy)methyl)benzolborsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 153,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H19BFNO5S
Molekulargewicht:
463.29
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
€ 153,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
color
off-white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Ein Thiazolidindion, das zum Abzielen auf Thr210 des aktiven Zentrums von ATX entwickelt wurde, mit einer Borsäure-Einheit. Es hemmt die ATX-lysoPLD-Aktivität wirksam (IC50 ~28 nmol/l unter Verwendung von rekombinantem ATX oder Humanplasma) auf reversible Weise mit einer gemischten Lineweaver-Burke-Kinetik. Besitzt eine schwache Zytotoxizität (TD50 = 83, 105 und 2056 µmol/l in HEK293T-, A2058- bzw. HepG2-Kulturen) und keine Aktivität gegenüber NPP1, PDE, AP oder proteasomalen chymotryptischen/tryptischen/Caspase-ähnlichen Aktivitäten, selbst bei Konzentrationen von 10 µmol/l. Obwohl HA130 zirkulierende LPA-Werte in vivo schnell und wirksam verringert, wenn es Mäusen injiziert wird (463 µg/kg, i.v.), scheint die Wirkung im Fall von S32826 (Katalognr. 189510) nur von kurzer Dauer zu sein.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Albers, H.M.H.G. et al. 2010. J. Med. Chem.53, 4958.
Albers, H.M.H.G. et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. USA107, 7257.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Zulassungsprüfung (Z)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
189510382110385920
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated (hygroscopic)
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
189511-10MG04055977221879