Fortfahren mit
1.88016
Aquastar® Solvent Oils & Fats
two component solvent for volumetric Karl Fischer titration for long-chain hydrocarbons and non-polar substances, Aquastar®
Synonym(e):
Organische Lösungsmittelextrakte
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115601
NACRES:
NA.21
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Lösemittelöle und -fette, Solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents for long-chain hydrocarbons and non-polar substances, Aquastar
Quality Segment
product line
Aquastar®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: volumetric
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable, titration: suitable
pH
5.9 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 19 °C
density
0.86 g/cm3 at 20 °C
format
two component solution
storage temp.
15-25°C
Analysis Note
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.880211.88015ERMEF317
Solvent solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents Aquastar®
Supelco
1.88015
Solvent
reaction suitability
reaction type: volumetric
reaction suitability
reaction type: volumetric
reaction suitability
reaction type: volumetric
reaction suitability
-
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
technique(s)
-
format
two component solution
format
single component solution
format
two component solution
format
matrix material
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
transition temp
flash point 19 °C
transition temp
flash point 9 °C
transition temp
flash point 11 °C (Methanol)
transition temp
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
66.2 °F
flash_point_c
19 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4 + 67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Accurately measure moisture content in kerosene through Karl Fischer titration, using both volumetric and coulometric methods for reliable results.
Accurately measure the moisture content in Diesel Fuel through Karl Fischer titration, using both Volumetric and Coulometric methods.
Summary application report for analysis of moisture in Petroleum
Alle Protokolle anzeigen
Artikel
Methods including internal extraction, external extraction, and Karl Fischer oven ensure accurate water content determination by titration.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
188016100004022536770215