Fortfahren mit
1.88006
Aquastar® CombiTitrant 5 Keto
one component titrant for volumetric Karl Fischer titration for aldehydes and ketones, 1 ml ≙ ca. 5 mg H₂O, Aquastar®
Synonym(e):
Keton-Titrationslösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 181,00
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 191,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115601
NACRES:
NA.21
€ 181,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
CombiTitrant 5 Keto, one component reagent for volumetric Karl Fischer titration for aldehydes and ketones 1 ml ≙ ca. 5 mg H2O Aquastar®
Quality Segment
product line
Aquastar®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: volumetric
concentration
5 mg/mL
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable, titration: suitable
density
1.16 g/cm3 at 20 °C
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
Packaging
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Analysis Note
Effizienz: ≥ 5,0 mg/ml
Legal Information
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.880051.880011.88002
reaction suitability
reaction type: volumetric
reaction suitability
reaction type: volumetric
reaction suitability
reaction type: volumetric
reaction suitability
reaction type: volumetric
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
product line
Aquastar®
product line
Aquastar®
product line
Aquastar®
product line
Aquastar®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Thyroid
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
693-98-1
CAS No.
288-32-4 + 693-98-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf