Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H11ClF3N3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
349.74
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
Assay:
≥99% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Level
assay
≥99% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 50 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C1=CC(=CC(=C1)Cl)C2=NC(=NC=C2)NC3=CC=C(C=C3)C(F)(F)F
InChI key
XTKUZTBZRIJTFR-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Pyrimidinylphenylamin-Verbindung, die direkt und reversibel mit hoher Affinität auf den Aryl-Hydrocarbon-Rezeptor (AhR) abzielt und dadurch die AhR-Signalisierung einleitet. Dient Berichten zufolge als Immunmodulator mit entzündungshemmenden Eigenschaften. Unterdrückt die IgE-Sekretion in B-Zellen wirksam mit einem IC50 von ~2 nmol/l und hemmt die durch dendritische Zellen vermittelte T-Zellproliferation und Zytokinproduktion. Verringert außerdem die Lungeneosinophilie und allergische Entzündungen in Mäusen mit B-Zell-Mangel. Reguliert den PU.1-Transkriptionsfaktor herab und beeinträchtigt die Differenzierung von humanen Monozyten und Langerhanszellen.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Other Notes
Platzer, B., et al. 2009. J. Immunol.183, 66.
Hauben, E., et al. 2008. Blood118, 1214.
Lawrence, B.P., et al. 2008. Blood112, 1158.
Ettmayer, P., et al. 2006. Am. J. Respir. Crit. Care Med.173, 599.
Hauben, E., et al. 2008. Blood118, 1214.
Lawrence, B.P., et al. 2008. Blood112, 1158.
Ettmayer, P., et al. 2006. Am. J. Respir. Crit. Care Med.173, 599.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 182690-10MG | 04055977204445 |