Fortfahren mit
18-152
Streptavidin, HRP-Konjugat
1 mg Streptavidin, HRP conjugate for ELISA, Western Blotting, ICC & IHC.
Synonym(e):
detection reagent
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
32160405
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
shipped in
wet ice
Application
Streptavidin-Meerrettichperoxidase(HRP)-Konjugat wurde wie folgt verwendet:
  • zellbasierte ELISA-Tests (Enzyme-linked Immunosorbent Assay)
  • Sandwich-ELISA
  • Mikroneutralisations-Assay
Biochem/physiol Actions
Der Streptavidin-Antikörper ist kovalent an Meerrettichperoxidase (HRP) gebunden und wird in enzymgekoppelten Nachweisverfahren verwendet. Das konjugierte Enzym katalysiert den Abbau bestimmter Substrate, was zur Signalerzeugung führt.
Physical form
0,05 mol/l HEPES, 0,1 mol/l Na2SO4, pH-Wert 6,8, Konservierungsmittel.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
18-160WBULP-100MLWBULP-20ML
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, dot blot: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunoblotting: suitable, western blot (chemiluminescent): suitable
technique(s)
dot blot: suitable, immunoblotting: suitable, western blot (chemiluminescent): suitable
form
liquid
form
solid
form
-
form
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
300
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Streptavidin, HRP-Konjugat
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
18-15204053252516054