Fortfahren mit
1.80657
Ethanol (denatured)
85.5 % (v/v),83.5-87.5 % (v/v), for disinfection
Synonym(e):
Ethylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
46.07
Beilstein/REAXYS Number:
1718733
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
Bp:
78 °C (lit.)
Vapor pressure:
44.6 mmHg ( 20 °C)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ethanol, denatured, 85.5 % (v/v), for disinfection
vapor density
1.59 (vs air)
vapor pressure
44.6 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
683 °F
quality
denatured
expl. lim.
19 %, 60 °F
concentration
83.5-87.5 % (v/v), 85.5 % (v/v)
impurities
12.5-16.5 % (v/v) water
color
, Hazen ≤10
refractive index
n20/D 1.3600 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
−114 °C (lit.)
density
0.835-0.845 g/mL at 20 °C
suitability
corresponds for identity (IR)
format
neat
SMILES string
CCO
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
InChI key
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
General description
for disinfection PT1/PT2: solution for hand and surface disinfection Wirkstoff/Active Substance: Ethanol (CAS 64-17-5), 81,6% (w/w), 85,5% (v/v)
Packaging
Package sizes:
  • 2.5 L in PE bottle
  • 5 L in PE bottle
  • 25 L in PE canister
  • 950 L in IBC PE
Analysis Note
denaturated with ethyl methyl ketone
Other Notes
1Der Vertrieb und der Einsatz von Ethylalkohol in der Schweiz erfordert eine Lizenz der Eidgenössischen Alkoholverwaltung
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethanol
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1