Fortfahren mit
178497-M
Apoptose-Aktivator VII, Apoptozol
The Apoptosis Activator VII, Apoptozole, also referenced under CAS 1054543-47-3, modulates Apoptosis. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Synonym(e):
Apoptose-Aktivator VII, Apoptozol, Hsp70-Inhibitor III, N-(4-Carboxamidobenzyl)-2-(3,5-bis-trifluormethyl)-4,5-bis-(4-methoxyphenyl)-imidazol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C33H24F6N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
624.55
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 112,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
ethanol: 5 mg/mL, DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1cc(cc(c1)c2[n](c(c(n2)c5ccc(cc5)OC)c4ccc(cc4)OC)Cc3ccc(cc3)C(=O)N)C(F)(F)F
InChI
1S/C33H25F6N3O3/c1-44-26-11-7-20(8-12-26)28-29(21-9-13-27(45-2)14-10-21)42(18-19-3-5-22(6-4-19)30(40)43)31(41-28)23-15-24(32(34,35)36)17-25(16-23)33(37,38)39/h3-17H,18H2,1-2H3,(H2,40,43)
InChI key
ZIMMTPFXOMAJTQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Imidazol-Verbindung, welche das antiapoptotische Chaperon Hsc70 und sein induzierbares Homolog Hsp70 direkt bindet (Kd = 210 bzw. 140 nmol/l). Apoptozol hemmt die Proliferation der Krebszelllinien SK-OV-3, HCT-15 und A549 wirksam (IC50 = 220, 250 bzw. 130 nmol/l) und leitet nach einer 12-stündigen Arzneimittelbehandlung (1 µmol/l) den apoptotischen Zelltod in P19-Embryonalkarzinom- und A549-Lungenkarzinomkulturen zu 90 % ein. Unterdrückt die Ubiquitinierung von mutiertem CFTR, fördert den Membrantransport und stellt die Chloridkanalaktivität wieder her.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Cho, H.J., et al. 2012. J. Am. Chem. Soc.133, 20267.
Williams, D.R., et al. 2008. Angew. Chem. Int. Ed.47, 7466.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
506168-M1784935.00495
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c