Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 unit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 89,50 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.03
UNSPSC Code:
41122409
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenpackaging
set of 5
tubing L
40 cm
compatibility
for use with withdrawal system (product number 1.78178)
storage temp.
no temp limit
General description
for withdrawal system 1.78178.0001, length: 40 cm (set of 5)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with withdrawal system (product number 1.78178) | compatibility for use with Dilucult™ | compatibility for use with Dilucult™ | compatibility for use with Dilucult™ |
| packaging set of 5 | packaging pkg of 5 tubes | packaging pkg of 5 tubes | packaging pkg of 6 tubes (Tygon) |
| storage temp. no temp limit | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| tubing L 40 cm | tubing L - | tubing L - | tubing L - |
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1781790001 | 04054839234170 |