Fortfahren mit
176908
Anthrax-Schutzantigen, Bacillus anthracis, nicked, rekombinant, B. anthracis
Synonym(e):
PA 63
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 552,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352202
Form:
lyophilized
Storage condition:
OK to freeze
€ 552,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
lyophilized
Quality Segment
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
soluble (Reconstitute in sterile 50% glycerol or sterile, distilled H2O to a final concentration of 1 mg/ml. Addition of BSA to a concentration of 1 mg/ml may enhance stability.)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Rekombinantes Bacillus anthracis-Anthrax-Schutzantigen (nicked), das in einem speziellen Stamm von B. anthracis exprimiert wird. PA63 ist das carboxyterminale 63-kDa-Fragment, das durch die proteolytische Spaltung des rezeptorgebundenen Schutzantigens (PA, protective antigen), einem der drei Proteine, die das Anthraxtoxin bilden, erhalten wird. Anders als natives PA oligomerisiert PA63, um ein ringförmiges Heptamer zu bilden, das kompetitiv und mit hoher Affinität (Kd ~1 nmol/l) an bis zu drei Kopien von EF und/oder LF bindet. Während natives PA auf der Zelloberfläche bleibt, wird das Heptamer endozytiert; wahrscheinlich, weil die Oligomerisation den Anthraxtoxinrezeptor aggregiert. Die endozytierten toxischen Komplexe werden in endosomale Kompartiments transportiert, wo der niedrige pH-Wert das PA63-Heptamer dazu veranlasst, in die Membran einzugliedern und einen mit Wasser gefüllten Kanal zu bilden.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
EF und/oder LF
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Physical form
Aus 100 mmol/l NaCl, 10 mmol/l BIS-Tris-Propan, 1,25 % Trehalose, pH-Wert 8,5, lyophilisiert.
Preparation Note
In sterilem 50%igem Glycerin oder sterilem, destilliertem H₂O auf eine Endkonzentration von 1 mg/ml rekonstituieren. Die Zugabe von BSA bis zu einer Konzentration von 1 mg/ml kann die Stabilität verbessern.
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und für die langfristige Lagerung einfrieren (-20 °C oder -70 °C) oder für die kurzfristige Lagerung (wenige Stunden) im Kühlschrank (4 °C) aufbewahren. Schnelle Einfrier-Auftau-Zyklen für Lösungen vermeiden. Stammlösungen sind bei -20 °C oder -70 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Analysis Note
Einzelne Hauptbande bei 63 kDa auf SDS-PAGE
Other Notes
Mogridge, J., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 7045.
Nassi, S., et al. 2002. Biochemistry41, 1445.
Singh, Y., et al. 1999. Infect. Immun.67, 1853.
Leppla, S.H. 1988. Methods Enzymol.165, 103.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
176905SAB3501198324798
form
lyophilized
form
lyophilized
form
liquid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
soluble (Reconstitute in sterile 50% glycerol or sterile, distilled H2O to a final concentration of 1 mg/ml. Addition of BSA to a concentration of 1 mg/ml may enhance stability.)
solubility
soluble (Reconstitute in 100 µl sterile, distilled H2O to yield a final concentration of 1 mg/ml.)
solubility
-
solubility
sterile distilled water: soluble
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
OK to freeze
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
176908-100UG04055977223057