Fortfahren mit
17-658
ChIPAb+-Acetyl-Histon H3 (Lys9), aufgereinigt - durch ChIP validiertes Antikörper- und Primer-Set
from rabbit, purified by using Protein A
Synonym(e):
H3K9Ac, Histone H3 (acetyl K9)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.52
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse
Application:
ChIP, ICC, IP, WB
Citations:
49
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
purified by
using Protein A
species reactivity
human, mouse
species reactivity (predicted by homology)
mammals
manufacturer/tradename
ChIPAb+, Upstate®
technique(s)
ChIP: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
17 kDa
Alle ChIPAb+-Antikörper werden einzeln (jede Charge, jedes Mal) für die Chromatin-Immunpräzipitation validiert. Jedes ChIPAb+-Antikörper-Set enthält Kontrollprimer (jede Charge wurde durch qPCR geprüft), um Ihre IP-Ergebnisse im stellenspezifischen Kontext biologisch zu validieren. Das qPCR-Protokoll und die Primer-Sequenzen werden bereitgestellt, was es Forschenden ermöglicht, ChIP-Protokolle zu validieren, wenn sie unseren Antikörper in ihrem Chromatin-Kontext nutzen. Jedes Set enthält außerdem einen Negativkontrolle-Antikörper, um die Spezifizität der ChIP-Reaktion zu gewährleisten.
Das ChIPAb+-Acetyl-Histon-H3(Lys9)-Set enthält den Anti-Acetyl-Histon-H3(Lys9)-Antikörper, einen Negativkontrolle-Antikörper (aufgereinigtes Kaninchen-IgG) und qPCR-Primer, die eine Sp1-Bindungsstelle des humanen p21(WAF1/CIP1/CDKN1A)-Promotors flankieren und ein 105-Basenpaare-PCR-Produkt amplifizieren. Das Acetyl-Histon H3 (Lys9) und die Negativkontrolle-Antikörper werden in skalierbarer „je ChIP“-Reaktionsgröße geliefert und können verwendet werden, um die Ausfällung von Acetyl-Histon-H3(Lys9)-assoziiertem Chromatin funktionell zu validieren.
Immunogen
Der aufgereinigte Acetyl-Histon-H3(Lys9)-Antikörper wurde gegen ein Peptid (an Lys9 acetyliert), das den Aminosäuren 1–12 von Histon H3 entspricht, entwickelt.
Application
Chromatin-Immunpräzipitation:
Beschalltes Chromatin aus unbehandelten oder mit UV-Strahlung behandelten (50 J/m², 6 h) U2OS-Zellen (3 x 106 Zelläquivalente je IP) wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation mit entweder 5 μg normalem Kaninchen-IgG oder Anti-Acetyl-Histon-H3(Lys9)-Antikörper und dem Magna ChIP A (Katalognr. 17-610) unterzogen. Die erfolgreiche Immunpräzipitation von mit Acetyl-Histon H3 (Lys9) assoziierten DNA-Fragmenten wurde durch qPCR mit Kontrolle ChIP-Kontrollprimern für p21, die den humanen p21-(WAF1/CIP1/CDKN1A)-Promotor flankieren, verifiziert (siehe Abbildungen). Die Daten werden als x-fache Anreicherung der normalisierten prozentualen Eingabe jeder IP-Probe relativ zu behandeltem oder unbehandeltem Chromatin dargestellt.
Bitte beziehen Sie sich für experimentelle Details auf das Protokoll für EZ-Magna A ChIP (Katalognr. 17-408) oder EZ-ChIP (Katalognr- 17-371).
Western-Blot-Analyse:
Säureextrahierte Proteine aus normalen HeLa-Zellen (Bahn 1) und für 24 Stunden mit 5 mmol/l Natriumbutyrat behandelten HeLa-Zellen (Bahn 2) wurden durch Elektrophorese aufgelöst, auf eine PVDF-Membran übertragen und mit Anti-Acetyl-Histon H3 (Lys9) (1 μg/ml) geprüft. Die Proteine wurden mit einem an HRP konjugierten Anti-Kaninchen-Sekundärantikörper der Ziege und einem Chemilumineszenz-Nachweissystem visualisiert (siehe Abbildungen).
Dieses Set aus ChIP-validiertem aufgereinigtem ChIPAb+-Acetyl-Histon-H3(Lys9)-Antikörper und Primer enthält praktischerweise den Antikörper und die spezifischen Kontroll-PCR-Primer.
Forschungs-Unterkategorie
Chromatin-Biologie
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Biochem/physiol Actions
Acetyl-Histon H3 (Lys9)
Packaging
25 Assays je Kit, ~5 μg je Chromatin-Immunpräzipitation
Physical form
Anti-Acetyl-Histon H3 (Lys9) (polyklonales Kaninchen-IgG). Ein Fläschchen mit 125 μg mit Protein A aufgereinigtem Antikörper in 125 μl Lagerpuffer mit 0,05 % Natriumazid und 30 % Glycerin.
Normales Kaninchen-IgG. Ein Fläschchen mit 125 μg aufgereinigtem Kaninchen-IgG in 125 μl Lagerpuffer mit 0,05 % Natriumazid.
ChIP-Primer, p21. Ein Fläschchen mit 75 μl von 5 μmol/l jedes Primers, spezifisch für eine Region von humanem p21(WAF1/CIP1/CDKN1A)-Promotor.
FÜR: GTG GCT CTG ATT GGC TTT CTG
REV: CTG AAA ACA GGC AGC CCA AG
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Chromatin-Immunpräzipitation:
Beschalltes Chromatin aus mit UV-Strahlung behandelten (50 J/m², 6 h) U2OS-Zellen (3 x 106 Zelläquivalente je IP) wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation mit entweder 5 μg normalem Kaninchen-IgG oder Anti-Acetyl-Histon-H3(Lys9)-Antikörper und dem Magna ChIP A (Katalognr. 17-610) unterzogen. Die erfolgreiche Immunpräzipitation von Acetyl-Histon-H3(Lys9)-assoziierten DNA-Fragmenten wurde durch qPCR mit ChIP-Kontrollprimern für p21 verifiziert, die den humanen p21-Promotor (WAF1/CIP1/CDKN1A) flankieren (siehe Abbildungen).
Bitte beziehen Sie sich für experimentelle Details auf das Protokoll für EZ-Magna A ChIP (Katalognr. 17-408) oder EZ-ChIP (Katalognr. 17-371).
Kontrolle
Einschließlich aufgereinigtes Kaninchen-IgG als Negativkontrolle-Antikörper und für den humanen p21(WAF1/CIP1/CDKN1A)-Promotor spezifische Primer.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
17-60917-68017-681
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
serum
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
CMA306, monoclonal
clone
CMA307, monoclonal
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human, mouse
species reactivity
vertebrates, human
species reactivity
human, vertebrates
technique(s)
ChIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
Q66I33
UniProt accession no.
Q66I33
UniProt accession no.
Q66I33
UniProt accession no.
Q66I33
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms. Epigenetic regulation allows a cell to vary its response based on its biological and environmental contexts. Epigenetic changes can effect transcriptional and post-transcriptional regulation via mechanisms such as histone modification, chromatin and nucleosome remodeling, DNA methylation, and small and non-coding RNA-mediated regulation. These mechanisms, in cooperation with transcription factors and other nucleic acid-binding proteins, regulate gene expression. Epigenetic mechanisms of gene regulation impacts diverse areas of research—from agriculture to human health. Common epigenetic assays such as chromatin immunoprecipitation (ChIP) and RNA immunoprecipitation (RIP) rely on high quality antibodies that recognize specific epigenetic modifications for accurate results. EMD Millipore offers over 100 ChIPAb+™ and RIPAb+™ validated antibody kits that are quality tested on ChIP/RIP assays and are conveniently provided with control qPCR primers and negative control antibodies to ensure first time ChIP/RIP success.
Signaling Product Guide: Antibodies, small molecule inhibitors, kits, assays and proteins for signaling research.
"Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms instead of by alterations in DNA sequence. These changes can be cell- or tissue-specific, and can be passed on to multiple generations. Epigenetic regulation enriches DNAbased information, allowing a cell to vary its response across diverse biological and environmental contexts. Although epigenetic mechanisms are primarily centered in the nucleus, these mechanisms can be induced by environmental signals such as hormones, nutrients, stress, and cellular damage, pointing to the involvement of cytoplasmic and extracellular factors in epigenetic regulation."
Andriy Bilichak et al.
PloS one, 7(1), e30515-e30515 (2012-02-01)
Plants are able to acclimate to new growth conditions on a relatively short time-scale. Recently, we showed that the progeny of plants exposed to various abiotic stresses exhibited changes in genome stability, methylation patterns and stress tolerance. Here, we performed
Daria Witt et al.
Carcinogenesis, 34(5), 1115-1124 (2013-01-26)
In this study, primary murine prostate cancer (PCa) cells were derived using the well-established TRAMP model. These PCa cells were treated with the histone deacetylase inhibitor, valproic acid (VPA), and we demonstrated that VPA treatment has an antimigrative, antiinvasive and
Giulia Chinetti-Gbaguidi et al.
Circulation research, 121(1), 19-30 (2017-04-26)
Vascular calcification is a process similar to bone formation leading to an inappropriate deposition of calcium phosphate minerals in advanced atherosclerotic plaques. Monocyte-derived macrophages, located in atherosclerotic lesions and presenting heterogeneous phenotypes, from classical proinflammatory M1 to alternative anti-inflammatory M2
Global Trade Item Number
SKUGTIN
17-65804053252284106