Fortfahren mit
1.73650
Empty cells
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
12 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 275,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121813
€ 275,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
optical glass vial
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Move DC
detection method
photometric
storage temp.
2-30°C
General description
with screw caps 24 mm, Spectroquant®
These empty cells are suitable for the measurement using the photometers with a cell holder for cells with 24 mm. The cells are equipped with screw caps and are delivered in a plastic box, protected from scratching.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.183201.183361.14724
material
optical glass vial
material
optical glass vial
material
optical glass vial
material
optical glass vial
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Move DC
compatibility
for use with Turbiquant 1000, for use with Turbiquant 1100
compatibility
for use with Turbiquant 1500, for use with Turbiquant 3000
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric
detection method
turbidimetric
detection method
turbidimetric
detection method
photometric
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Empty cells
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Spektrophotometrische Bestimmung von Brom mit Dipropyl-p-phenylendiamin (DPD) in Trinkwasser, Schwimmbadwasser, Abwasser und Desinfektionslösungen in einem Bereich von 0,020 - 10,00 mg/l.
Spectrophotometric determination of bromine with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) in drinking water, swimming-pool water, wastewater, and disinfection solutions in a range of 0.020 – 10.00 mg/L.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
173650000104022536960470