Fortfahren mit
17-321
Rap1-Aktivierungsassay-Kit
Non-radioactive Rap1 Activation Assay Kit that uses Ral GDS RBD, agarose (Catalog # 14-455) to precipitate Rap1-GTP from cell lysates & detection by a Rap1 specific antibody.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable, affinity binding assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
Gene Information
human ... RAP1GDS1(5910)
Packaging
Kit-Kapazität: 20-30 Assays
Analysis Note
Regelmäßige Prüfung mittels Affinitätspräzipitations-Assay. Ral GDS RBD, mit Agarose präzipitiertes GTP-Rap1 aus HEK293-Lysaten. Das präzipitierte GTP-Rap1 wurde mittels Immunoblot unter Verwendung von Anti-Rap1 nachgewiesen.
Other Notes
100X GTPγS, 10 mM (Kat.-Nr. 20-176)
100X GDP, 100 mM (Kat.-Nr. 20-177)
Lysepuffer Rap1-Aktivierung, 2X
Anti-Rap1
Rap1 Assay-Reagens (Ral GDS-RBD, Agarose) (Kat.-Nr. 14-455)
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
17-30017-28617-283
technique(s)
activity assay: suitable, affinity binding assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, affinity binding assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, affinity binding assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, affinity binding assay: suitable
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
NCBI accession no.
NM_021159.3
NCBI accession no.
NM_005402.2
NCBI accession no.
NM_001039802.1, NM_001791.3, NM_044472.2
NCBI accession no.
NM_006908.3, NM_018890.2, NM_198829.1
Gene Information
human ... RAP1GDS1(5910)
Gene Information
human ... RALA(5898)
Gene Information
human ... CDC42(998)
Gene Information
human ... RAC1(5879)
UniProt accession no.
P52306
UniProt accession no.
P11233, P11234
UniProt accession no.
P60953
UniProt accession no.
P63000
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
signalword
Danger
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
"Aging: getting older, exhibiting the signs of age, the decline in the physical (and mental) well-being over time, leading to death. Since the beginning of time, man has been obsessed with trying to slow down, stop, or even reverse the signs of aging. Many have gone as far as experimenting with nutritional regimens, eccentric exercises, fantastic rituals, and naturally occurring or synthetic wonder-elements to evade the signs of normal aging. Biologically speaking, what is aging? And what does the latest research tell us about the possibility of discovering the elusive “fountain of youth”? Many advances in our understanding of aging have come from systematic scientific research, and perhaps it holds the key to immortality. Scientifically, aging can be defined as a systems-wide decline in organismal function that occurs over time. This decline occurs as a result of numerous events in the organism, and these events can be classified into nine “hallmarks” of aging, as proposed by López-Otin et al. (2013). Several of the pathologies associated with aging are a direct result of these events going to extremes and may also involve aberrant activation of proliferation signals or hyperactivity. The hallmarks of aging have been defined based on their fulfillment of specific aging related criteria, such as manifestation during normal aging, acceleration of aging if experimentally induced or aggravated, and retardation of aging if prevented or blocked, resulting in increased lifespan. The nine hallmarks of aging are genomic instability, telomere attrition, epigenetic alterations, loss of proteostasis, deregulated nutrient sensing, mitochondrial dysfunction, cellular senescence, stem cell exhaustion, and altered intercellular communication. The biological processes underlying aging are complex. By understanding the hallmarks in greater detail, we can get closer to developing intervention strategies that can make the aging process less of a decline, and more of a recline."
Uma Potla et al.
The Journal of clinical investigation, 124(4), 1757-1769 (2014-03-20)
Injury to the specialized epithelial cells of the glomerulus (podocytes) underlies the pathogenesis of all forms of proteinuric kidney disease; however, the specific genetic changes that mediate podocyte dysfunction after injury are not fully understood. Here, we performed a large-scale
Rasmus Koefoed Petersen et al.
Molecular and cellular biology, 28(11), 3804-3816 (2008-04-09)
Cyclic AMP (cAMP)-dependent processes are pivotal during the early stages of adipocyte differentiation. We show that exchange protein directly activated by cAMP (Epac), which functions as a guanine nucleotide exchange factor for the Ras-like GTPases Rap1 and Rap2, was required
Xi Su et al.
Cell death & disease, 13(3), 218-218 (2022-03-11)
Thyroid cancer (TC) is one of the most common malignancies involving the head and neck, and its incidences are increasing every year. Small G protein signaling modulators 2 (SGSM2) belongs to a newly identified protein group that contributes to numerous
Global Trade Item Number
SKUGTIN
17-32104053252369438
NIST117104061834119739