Fortfahren mit
17-313
Immunpräzipitations-Phosphatase-Assay-Kit PP2A
Synonym(e):
PP2A-Aktivitätsassay-Kit, Phosphatase-Assay-Kit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
Phosphatase Assay
Quality Level
product line
Upstate®
Application
Das immunpräzipitations-Phosphatase-Assay-Kit PP2A kann zum Nachweis von gereinigtem PP2A oder PP2A in einem Zelllysat verwendet werden. Es verwendet Malachitgrün und enthält Komponenten, die zur Optimierung der Sensitivität und des Erkennungsbereichs aufeinander abgestimmt wurden.
Analysis Note
Routinemäßig durch Immunpräzipitation von gereinigtem PP2A (14–111) oder PP2A aus einem Zelllysat evaluiert. Die Aktivität wird durch die Dephosphorylierung des Phosphopeptids (K-R-pT-I-R-R) beurteilt.
Other Notes
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Zwecke.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
17-31304053252010927