Fortfahren mit
171375
Amphotericin B, Streptomyces sp.
A polyene antifungal antibiotic that non-specifically induces loss of low molecular weight substances from cells. Binds to sterols and disrupts osmotic integrity of fungal membrane. Causes suppression of bone marrow progenitor cells.
Synonym(e):
Amphotericin B, Streptomyces sp., Fungizon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C47H73NO17
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
924.08
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Quality Segment
assay
>86% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow
solubility
DMSO: 30-40 mg/mL, DMF: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
InChI
1S/C47H73NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-33(51)22-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5-,9-7-,10-8-,13-11-,14-12-,17-15-,18-16-/t27-,28-,29-,30+,31+,32+,33-,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
InChI key
APKFDSVGJQXUKY-ZNVUZQDLSA-N
General description
Antimykotikum. Ein Polyen-Antibiotikum, das den Verlust von Substanzen mit geringer Molekülmasse aus Zellen nichtspezifisch eingeleitet. Verursacht die Unterdrückung von Knochenmarkvorläuferzellen. Bildet wahrscheinlich Kanäle, indem es mit Membrancholesterin komplexiert. In Konzentrationen von 1–10 µg/ml wirksam gegen Pilze und Hefen.
Eine Polyen-Antimykotikum-Antibiotikum, das den Verlust von Substanzen mit geringer Molekülmasse aus Zellen nichtspezifisch eingeleitet. Bindet Sterine und beeinträchtigt die osmotische Integrität der Pilzmembran. Verursacht die Unterdrückung von Knochenmarkvorläuferzellen.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 1 Monat haltbar. Lösungen in Gewebekulturmedien sind bei 37 °C 3 Tage haltbar.
Other Notes
Tollemar, J., et al. 1995. Transplantation 59, 45.
Charak, B.S., et al. 1994. Br. J. Haematol. 88, 693.
Barth, C., et al. 1993. J. Biophys.64, 92.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
852136850004027269224103
400087-10MG04055977212341
852136810004027269090777
852136000104027269224110
171375-100MG07790788048143