Fortfahren mit
171256
AMPK-Aktivator
The AMPK Activator, also referenced under CAS 849727-81-7, modulates the biological activity of AMPK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Synonym(e):
AMPK-Aktivator, 5-(3-(4-(2-(4-Fluorphenyl)ethoxy)phenyl)propyl)furan-2-carbonsäure, D942, AMPK-Signalaktivator I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 203,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H21FO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.40
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 203,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Fc1ccc(cc1)CCOc2ccc(cc2)CCCc3[o]c(cc3)C(=O)O
InChI
1S/C22H21FO4/c23-18-8-4-17(5-9-18)14-15-26-19-10-6-16(7-11-19)2-1-3-20-12-13-21(27-20)22(24)25/h4-13H,1-3,14-15H2,(H,24,25)
InChI key
MPLLLQUZNJSVTK-UHFFFAOYSA-N
General description
Eine zellpermeable Furancarbonsäure-Verbindung, welche die zelluläre AMP-aktivierte Proteinkinase-Aktivität (AMPK) aktiviert, indem sie den Mitochondrien-Komplex I hemmt und somit die intrazellulären AMP-Werte erhöht. Steigert die Glucoseaufnahme in L6-Monozyten (EC50 = 11,7 µmol/l). Verringert die Blutzuckerwerte in ZDF-Ratten in vivo (orale Dosis 30–100 mg/kg). Zeigt in pharmakologischen Dosen eine vernachlässigbare Zytotoxizität.
Biochem/physiol Actions
EC50 = 11,7 µmol/l verstärkt die Glucoseaufnahme in L6-Monozyten
Primärziel
AMPK
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Kosaka, T., et al. 2005. Anal. Chem.77, 2050.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
346021550601171260
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
171256-5MG04055977207118