Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 unit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 2.330,00 |
Über diesen Artikel
manufacturer/tradename
Spectroquant® TR 620
technique(s)
photometry: suitable
General description
Der Spectroquant Thermoreaktor TR 620 umfasst zwei separate Heizblöcke, die unabhängig gesteuert werden können. Dadurch ermöglicht der Thermoreaktor TR 620 seinen Benutzern, zwei verschiedene Aufschlussprogramme gleichzeitig einzurichten und auszuführen – für mehr Flexibilität und verkürzte Wartezeiten.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) PCR: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| manufacturer/tradename Spectroquant® TR 620 | manufacturer/tradename Spectroquant® TR 420 | manufacturer/tradename Eppendorf® 6336000015 (EU) | manufacturer/tradename Spectroquant® TR 320 |
microbialanalysis | microbialanalysis | - | microbialanalysis |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thermoreaktor
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Protokolle
Analytische Methode CSB-Messung in Abwasser - Photometrische Bestimmung des Chromatverbrauchs nach Aufschluss im Zeitraum von 20 min.
Cobalt in Abwasser aus Produktion und Gießen von Nichteisenmetallen
Analytical Method COD measurement in wastewater - Photometric determination of chromate consumption subsequent to digestion in 20 min.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1712020001 | 04022536769226 |