Fortfahren mit
1.70366
ICP-Standard für Vanadium
traceable to SRM from NIST NH4VO3 in HNO3 2-3% 1000 mg/l V Certipur®
Synonym(e):
Vanadium-Kalibrierstandard für ICP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Level
agency
suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L V in 2-3% HNO3
technique(s)
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.013 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird nach ISO 17034 hergestellt und gemäß ISO/IEC 17025 charakterisiert. Dieses ZRM ist auf die SI-Basiseinheit kg rückführbar und wird gegen die Primärnormale eines nationalen metrologischen Instituts (NMI), z. B. des NIST, gemessen.
Die aktuellen Akkreditierungszertifikate können unter ISO-Zertifikate und qualitätsbezogene Standort-Selbstbewertungen abgerufen werden.
Laden Sie das Zertifikat auf http://www.sigma-aldrich.com herunter, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten, Ablaufdatum und ausführliche Informationen zu Spurenverunreinigungen, zu erhalten.
Application
Der Vanadium-ICP-Standard eignet sich als Kalibrierungsstandard für die Elementaranalyse mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP).
Analysis Note
1.000 mg/l V in 2–3%iger Salpetersäure, hergestellt mithochreinem NH4VO3, HNO3 und Wasser
Other Notes
Eine vollständige Liste unserer Certipur®-Reihe von ZRM für ICP und AAS sowie technische Daten und Musterzertifikate finden Sie auf unserer Website zu ICP- und AAS-Standards.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.703881.099941.70341
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
ICP: suitable
grade
certified reference material
grade
certified reference material
grade
analytical standard
grade
certified reference material
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Titrisol®
product line
Certipur®
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
Still not finding the right product?
Explore all of our products under ICP-Standard für Vanadium
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7803-55-6
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
170366010004022536763484