Fortfahren mit
1.70303
Arsen-ICP-Standard
traceable to SRM from NIST H3AsO4 in HNO3 2-3% 1000 mg/l As Certipur®
Synonym(e):
Arsen-Kalibrierstandard für ICP/AAS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L As in 2-3% HNO3 ( )
technique(s)
ICP: suitable
pH
0.5 (20 °C in H2O)
density
1.013 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird nach ISO 17034 hergestellt und gemäß ISO/IEC 17025 charakterisiert. Dieses ZRM ist auf die SI-Basiseinheit kg rückführbar und wird gegen die Primärnormale eines nationalen metrologischen Instituts (NMI), z. B. des NIST, gemessen.
Bitte besuchen Sie ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Sie können das Zertifikat auch auf http://www.sigma-aldrich.com herunterladen, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten, Ablaufdatum und ausführlichen Informationen zu Spurenverunreinigungen zu erhalten.
Application
Der Arsen-ICP-Standard eignet sich als Kalibrierungsstandard zur Bestimmung von Spurenelementen in Sojasauce durch Massenspektrometrie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS).
Analysis Note
1.000 mg/l As in 2–3%iger Salpetersäure, hergestellt mit hochreinem H3AsO4, HNO3 und Wasser
Other Notes
Eine vollständige Liste unserer Certipur®-Reihe von ZRM für ICP und AAS sowie technische Daten und Musterzertifikate finden Sie auf unserer Website zu ICP- und AAS-Standards.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.099391.197731.33002
grade
certified reference material
grade
analytical standard
grade
certified reference material
grade
-
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
AAS: suitable, ICP: suitable
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
photometry: suitable
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
-
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
boiler and cooling water
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
wastewater
product line
Certipur®
product line
Titrisol®
product line
Certipur®
product line
-
agency
suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8
agency
-
agency
suitable for EPA 200.7, suitable for EPA 200.8
agency
-
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7778-39-4
CAS No.
7778-39-4
CAS No.
7778-39-4
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Trace element determination in soy sauce: A novel total reflection X-ray fluorescence procedure and comparison with inductively coupled plasma-mass spectrometry
Monticelli D, et al.
Spectrochimica Acta. Part B: Atomic Spectroscopy, 146, 16-20 (2018)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
170303010004022536733111
Questions
  1. How much volume comes in these standards?
    1 answer
    1. This product is supplied as 100 mL per bottle.