Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
grade
certified reference material
Quality Level
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L W in water
technique(s)
AAS: suitable
pH
6 (20 °C in H2O)
density
1.00 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material | grade certified reference material |
| technique(s) AAS: suitable | technique(s) AAS: suitable | technique(s) AAS: suitable | technique(s) AAS: suitable |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format single component solution |
| application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc |
| product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® | product line Certipur® |
| pH 6 (20 °C in H2O) | pH 0.5 (20 °C in H2O) | pH 0.5 (20 °C in H2O) | pH 13.5 (20 °C in H2O) |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
11120-25-5
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1702440100 | 04022536762036 |
| 1702440500 | 04022536762043 |