Fortfahren mit
1.70216
Gold-Standardlösung
traceable to SRM from NIST H(AuCl4) in HCl 2 mol/l 1000 mg/l Au Certipur®
Synonym(e):
Gold-Referenzstandard für ICP/AAS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
suitable for EPA 200.8
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Au in 2 M HCl
technique(s)
AAS: suitable
density
1.033 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (ZRM) wird nach ISO 17034 hergestellt und gemäß ISO/IEC 17025 charakterisiert. Dieses ZRM ist auf die SI-Basiseinheit kg rückführbar und wird gegen das Primärmaterial eines nationalen metrologischen Instituts (NMI), z. B. des NIST, gemessen.
Bitte besuchen Sie die Seite ISO-Zertifikate und Selbstbewertung der Standortqualität, um auf die aktuellen Zertifikate und Zulassungen zuzugreifen.
Sie können Ihr Zertifikat auch auf https://www.sigma-aldrich.com herunterladen, um die zertifizierten Werte, einschließlich Unsicherheiten und Ablaufdatum, zu erhalten.
Application
Eine Goldstandardlösung eignet sich als Kalibrierungsstandard in der Elementaranalyse mittels Atomabsorptionsspektroskopie (AAS).
Analysis Note
Konzentration     β (Au)990 - 1010 mg/lBestimmungsmethode: ICP - OES
(rückführbar auf NIST - SRM 3121a)
Genauigkeit der Methode: +/- 5 mg/l
Other Notes
Eine vollständige Produktliste unseres ICP- und AAS-Sortiments, einschließlich technischer Informationen und Beispielzertifikate, finden Sie auf der Website zu den ICP- & AAS-Standards.
Detaillierte Informationen zu unseren Lösungen für den gesamten Workflow bei ICP-AAS finden Sie in unserer Broschüre: High-Purity Chemicals for Inorganic Trace Analysis.
Im Rahmen unserer Bemühungen um mehr Nachhaltigkeit stellen wir COAs digital zur Verfügung – laden Sie sie direkt von unserer Website herunter.
Legal Information
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.250321.702261.25033
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
photometry: suitable
grade
certified reference material
grade
-
grade
certified reference material
grade
-
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
format
single component solution
product line
Certipur®
product line
-
product line
Certipur®
product line
-
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
agriculture
aquaculture
beverage testing
biotechnology/fermenter
boiler and cooling water
disposal drainage water
electroplating
environmental
food testing
ground and surface water
milk and dairy products
power plants
wastewater
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
application(s)
agriculture
aquaculture
beverage testing
biotechnology/fermenter
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
food testing
ground and surface water
milk and dairy products
wastewater
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
pictograms
Corrosion
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Met. Corr. 1
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
170216010004022536760612
170216050004022536760629