Fortfahren mit
1.67710
Continous level sensor for organic solvents in 10l stainless steel barrels
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 6.300,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.03
UNSPSC Code:
41122409
€ 6.300,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
storage temp.
no temp limit
General description
Continuous level sensor technology with ATEX approval provides maximum safety and reliability for your daily work. The graphical display always shows the exact solvent level inside the container. With adjustable alarm, individual management, measurement and control of solvent supply and disposal now are available and automatable, e.g. by visible control alarms or automatical control of HPCL instruments.
incl. G2 threaded adapter, dip tube, graphical display and cables (length: 5m)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.677309020901.06710
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
room temp
storage temp.
no temp limit
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
167710000104054839237898