Fortfahren mit
1.67585
Dip tube (PVDF) for nitric acid
pkg of 180 L (Combi-containers)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 317,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122409
€ 317,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 180 L (Combi-containers)
storage temp.
no temp limit
General description
in 180L Combi-containers
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.675271.675281.67521
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
packaging
pkg of 180 L (Combi-containers)
packaging
pkg of 25 L (Combi-containers)
packaging
-
packaging
-
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
167585000104054839224973