Fortfahren mit
16-225
Anti-Myc-Tag-Antikörper, Klon 4A6, Alexa Fluor-555-Konjugat
clone 4A6, Upstate®, from mouse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 453,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR 555
Clone:
4A6, monoclonal
Application:
ICC, IF, WB
Citations:
4
€ 453,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR 555
antibody product type
primary antibodies
clone
4A6, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MYC(4609)
General description
Unterschiedlich
Immunogen
KLH-konjugiertes synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 410–420 (MEQKLISEEDL) von humanem Myc entspricht. Klon 4A6
Application
Dieser Anti-Myc-Tag-Antikörper, Klon 4A6, Alexa-Fluor-555-Konjugat, ist zur Verwendung in IF, WB und IC für den Nachweis von Myc-Tag validiert.
Forschungs-Unterkategorie
Epitop-Tags
Forschungskategorie
Epitop-Tags & Allgemeine Verwendung
Biochem/physiol Actions
Myc-Epitop-Tag (EQKLISEEDL)
Physical form
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei 4 °C ab Versanddatum 1 Jahr haltbar
Analysis Note
Routinemäßig mittels Immunblot von RIPA-Lysat aus transfizierten HeLa-Zellen beurteilt.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Alexa Fluor ist eine eingetragene Marke von Molecular Probes, Inc.
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich unautorisierter kommerzieller Verwendung, In-vitro-Diagnostik, Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jeglicher Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
16-22416-26316-308
clone
4A6, monoclonal
clone
4A6, monoclonal
clone
9E10, monoclonal
clone
9E10, monoclonal
conjugate
ALEXA FLUOR 555
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
ALEXA FLUOR 555
conjugate
ALEXA FLUOR 488
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
-
species reactivity
-
Gene Information
human ... MYC(4609)
Gene Information
human ... MYC(4609)
Gene Information
human ... MYC(4609)
Gene Information
human ... MYC(4609)
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
UniProt accession no.
P01106
UniProt accession no.
P01106
UniProt accession no.
P01106
UniProt accession no.
P01106
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c