Fortfahren mit
16-209
Anti-GST-Tag-Antikörper, Klon DG122-2A7, HRP-Konjugat
clone DG122-2A7, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
70 kDa zeta-associated protein, Syk-related tyrosine kinase, zeta-chain (TCR) associated protein kinase (70 kD), zeta-chain (TCR) associated protein kinase 70kDa, zeta-chain associated protein kinase 70kDa, zeta-chain associated protein kinase, 70kD
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 μL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 401,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.56
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
DG122-2A7, monoclonal
Application:
WB
Citations:
8
€ 401,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
DG122-2A7, monoclonal
species reactivity
Schistosoma japonicum
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen: GST (Glutathion-S-Transferase), die aus dem pGEX-Expressionsvektor stammt und mit KLH verknüpft ist.
Besonderheit: Erkennt GST-Fusionsproteine.
Glutathion-S-Transferasen (GST) sind eine Enzymfamilie, die durch Katalysieren der Konjugation vieler hydrophober und elektrophiler Verbindungen mit reduziertem Glutathion eine wichtige Rolle bei der Entgiftung spielen. Die löslichen humanen GST werden auf Basis ihrer biochemischen, immunologischen und strukturellen Eigenschaften in 4 Hauptklassen eingeteilt: Alpha, Mu, Pi und Theta. Die GST-Aminosäuresequenz ist in den meisten Organismen, einschließlich Säugetieren, hoch konserviert.
Immunogen
GST (Glutathion-S-Transferase), die aus dem pGEX-Expressionsvektor stammt und mit KLH verknüpft ist. Klon DG122-2A7.
Application
Der Anti-GST-Tag-Antikörper, Klon DG122-2A7, HRP-Konjugat, weist den Gehalt des GST-Tags nach und wurde für die Verwendung in WB publiziert und validiert.
Forschungskategorie
Epitop-Tags & Allgemeine Verwendung
Forschungsunterkategorie
Epitop-Tags
Biochem/physiol Actions
Erkennt GST-Fusionsproteine.
Physical form
Gereinigtes, monoklonales Maus-IgG in Puffer mit (HRP) in 70 % PBS-Aufbewahrungspuffer mit 0,05 % Kathon® und 30 % Glycerin. Flüssig bei -20 °C.
Über Protein G aufgereinigt
Preparation Note
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen: Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Ein Abfallen der Gefrierschranktemperaturen unter -20 °C kann dazu führen, dass glycerinhaltige Lösungen während der Lagerung einfrieren.
Analysis Note
Kontrolle
Zellen, die das GST-Tag exprimieren.
Routinemäßig mittels Western-Blot-Analyse an rekombinantem GST-Protein beurteilt.
Western-Blot-Analyse:
Eine 1:500-1:1000-Verdünnung dieser Charge wies rekombinantes GST-Protein nach.
Other Notes
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
16-210WH0007535M1HPA003134
species reactivity
Schistosoma japonicum
species reactivity
human, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
clone
DG122-2A7, monoclonal
clone
2F3.2, monoclonal
clone
2F6, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qi-Qi Zhang et al.
Journal of integrative plant biology, 62(4), 421-432 (2019-04-20)
The formation of lateral branches has an important and fundamental contribution to the remarkable developmental plasticity of plants, which allows plants to alter their architecture to adapt to the challenging environment conditions. The Gibberellin (GA) phytohormones have been known to
Qi-Qi Zhang et al.
Journal of integrative plant biology, 62(4), 421-432 (2019-04-20)
The formation of lateral branches has an important and fundamental contribution to the remarkable developmental plasticity of plants, which allows plants to alter their architecture to adapt to the challenging environment conditions. The Gibberellin (GA) phytohormones have been known to
Engineering the ABA plant stress pathway for regulation of induced proximity.
Liang, FS; Ho, WQ; Crabtree, GR
Science Signaling null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
16-20904053252471391