Fortfahren mit
1.59267
Metanil yellow
pH indicator, Reag. Ph Eur
Synonym(e):
Metanil yellow, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 74,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H14N3NaO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
375.38
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
209-608-2
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 74,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Metanil yellow, Reag. Ph Eur
agency
reag. Ph. Eur.
Quality Level
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
color
brownish-yellow
pH
10 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
25 g/L
bulk density
330 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc(ccc1)N=Nc2ccc(cc2)Nc3ccccc3
InChI
1S/C18H15N3O3S.Na/c22-25(23,24)18-8-4-7-17(13-18)21-20-16-11-9-15(10-12-16)19-14-5-2-1-3-6-14;/h1-13,19H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1
InChI key
NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Description: brownish-yellow powder
Transition range: pH 1.2 - 2.3
Sensitivity test: conforms
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
202029CDS02527444565
agency
reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
agency
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
25 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
form
solid
form
solid
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
159267001004022536241739