Fortfahren mit
1.50962
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 mm x 4 mm LiChroCART HPLC guard-cartridge
Synonym(e):
TM=[„LiChrospher“] C18 TM=[„LICHROCART“] Kartusche für HPLC
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 491,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
€ 491,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
LiChrospher® 100 RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART 4-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L1
product line
LiChrospher®
feature
endcapped
packaging
10 pak of
extent of labeling
21.6% Carbon loading
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
0.4 cm × 4 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
HPLC-Vorsäule
LiChrospher® RP-18 mit Endcapping ist ein zuverlässiger und vielseitiger, traditionell hergestellter sphärischer Kieselgelträger mit C-18-Reversed-Phase-Eigenschaften mit Endcapping. Er eignet sich besonders gut für die Trennung von neutralen, sauren und schwach basischen Verbindungen. Das Sorptionsmittel befindet sich in LiChroCART-4-4-HPLC-Vorsäulen und ist bestimmt zur Verwendung in Verbindung mit LiChroCART-HPLC-Kartuschen, die LiChrospher-RP-18 mit Endcapping (5 µm oder 10 µm) enthalten. Die Verbindung wird unter Verwendung des manu-CART-NT-Kartuschenhalters (1.51486) hergestellt.
Analysis Note
Selektivität: entspricht
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.509361.509611.50858
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
10 μm
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C8 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L7
agency
suitable for USP L1
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
Still not finding the right product?
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
150962000104022536233932