Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 unit | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 626,00 |
Über diesen Artikel
€ 626,00
Produktname
LiChrospher® Si 60 (5 µm) LiChroCART™ 125-4, suitable for HPLC
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L3
product line
LiChrospher®
feature
endcapped: no
parameter
250 bar pressure, 60 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
column L × I.D.
12.5 cm × 4 mm
surface area
350 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
Silica bonding phase
particle size
5 μm
pore size
60 Å pore size
operating pH range
2-7.5
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
storage temp.
no temp limit
General description
Application
- Aktuelle analytische Anwendungen von LiChrospher®-RP-8-(5 µm)-LICHROCART™-150-4.6: Aufgrund seiner einzigartigen Eigenschaften wird LiChrospher®-RP-8-(5 µm)-LICHROCART™-150-4.6 häufig in verschiedenen Anwendungen der analytischen Chemie eingesetzt, darunter bei der HPLC-Trennung von komplexen Gemischen, der Analyse pharmazeutischer Verbindungen und der Umweltüberwachung. Die Säule bietet eine ausgezeichnete Auflösung und Peaksymmetrie und ist somit ideal für qualitative und quantitative Analysen. In der Forschung wird diese Säule für die Trennung von Peptiden, Proteinen und anderen Biomolekülen verwendet und trägt so zu Fortschritten in der Biochemie und Molekularbiologie bei.
Analysis Note
Theoretische Bodenzahl (N/m) (2-Nitrotoluol): ≥ 50000
Symmetrie (2-Nitrotoluol): 0,8 - 1,4
Kapazitätsfaktor (2-Nitrotoluol): ≤ 4,0
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| matrix active group Silica bonding phase | matrix active group Silica bonding phase | matrix active group Silica bonding phase | matrix active group Silica bonding phase |
| particle size 5 μm | particle size 5 μm | particle size 10 μm | particle size 5 μm |
| separation technique hydrophilic interaction (HILIC), normal phase | separation technique hydrophilic interaction (HILIC), normal phase | separation technique hydrophilic interaction (HILIC), normal phase | separation technique hydrophilic interaction (HILIC), normal phase, supercritical fluid (SFC) |
| technique(s) HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium) | technique(s) HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium) | technique(s) HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium) | technique(s) HPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium) |
| product line LiChrospher® | product line LiChrospher® | product line LiChrospher® | product line LiChrospher® |
| agency suitable for USP L3 | agency suitable for USP L3 | agency suitable for USP L3 | agency suitable for USP L3 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under LiChrospher® Si 60 (5 µm) LiChroCART™ 125-4
Lagerklasse
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1508200001 | 04022536232959 |