Fortfahren mit
1.50657
SeQuant® ZIC®-cHILIC 100Å (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 100 mm x 2.1 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
Synonym(e):
HPLC-Säule für zwitterionische hydrophile Interaktions-Flüssigkeitschromatographie
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.330,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
3 μm
Matrix active group:
ZIC-HILIC, ZIC-cHILIC bonding phase
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
€ 1.330,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SeQuant® ZIC®-cHILIC 3 µm, 100Å 100 x 2,1 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
material
PEEK-lined stainless steel column
Quality Segment
product line
SeQuant®
feature
endcapped: no
parameter
550 bar pressure, 70 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L × I.D.
10 cm × 2.1 mm
matrix
fully porous particle
matrix active group
ZIC-HILIC, ZIC-cHILIC bonding phase
particle size
3 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH
1-7.5
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
storage temp.
no temp limit
General description
SeQuant® ZIC®-cHILIC wurde für eine ausgezeichnete HPLC- und LC-MS von polaren hydrophilen Verbindungen entwickelt. Die zwitterionische stationäre Phase mit Phosphorylcholin als funktionelle Gruppe bietet eine komplementäre Selektivität für eine einfachere Methodenentwicklung bei Substanzen, die durch vorherige HPLC-Säulen-Typen in Umkehrphase oder im HILIC-Modus schwierig zu trennen waren.Die Säulenmaße von 100 mm Länge x 2,1 mm ID sind die beste Wahl für die Auftrennung von polaren Verbindungen mit einer UHPLC oder einem optimierten HPLC-Gerät mit kleinen Verweilvolumina.SeQuant® ZIC®-cHILIC-Säulen bieten eine komplementäre Selektivität für die optimale Auftrennung von polaren hydrophilen Verbindungen. Die Säulen tragen eine neuartige, dicht gebundene funktionelle Gruppe mit Phosphorylcholin mit einem Ladungsgleichgewicht von 1:1. Wie bei allen stationären Phasen mit echten Zwitterionen können unkomplizierte und reproduzierbare Trennungen durch hydrophile Partitionierung in Kombination mit schwachen Ionenwechselwirkungen erzielt werden.Die leichter zugänglichen positiven Ladungen der SeQuant® ZIC®-cHILIC-Säulen ermöglichen die Feineinstellung der Selektivität bei der Chromatographie durch geänderte Wechselwirkung mit anionischen und kationischen molekularen Gruppen. Dies kann in vielen Situationen vorteilhaft sein, zum Beispiel bei der Trennung von labilen Metallkomplexen oder hoch polaren und mehrfach geladenen Aminoglycosiden. Dank der außerordentlichen Stabilität und des minimalen Säulenblutens sind SeQuant® ZIC®-cHILIC-Säulen die bevorzugte Wahl bei vielen LC-MS-Anwendungen.Informieren Sie sich näher über das Supelco HPLC-Säulen-Portfolio und die Methodenentwicklung:Broschüre: Leitfaden für die HPLC- und UHPLC-Säulenauswahl Broschüre: Praktischer Leitfaden für die HPLC - Methodenentwicklung
Analysis Note
Druck: ≤ 40 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Anthracen): ≥ 90.000
Symmetrie (Cytosin): 0,95–1,25
Legal Information
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.506621.506581.50659
particle size
3 μm
particle size
3 μm
particle size
3 μm
particle size
3 μm
matrix active group
ZIC-cHILIC bonding phase
matrix active group
ZIC-cHILIC bonding phase
matrix active group
ZIC-cHILIC bonding phase
matrix active group
ZIC-cHILIC bonding phase
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
product line
SeQuant®
product line
SeQuant®
product line
SeQuant®
product line
SeQuant®
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
Still not finding the right product?
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
HILIC separation is an alternative that permits sensitive MS detection and without the use of ion-pair reagents.
ZIC®-cHILIC is a densely bonded zwitterionic stationary phase with phosphorylcholine functional groups covalently attached to silica.
Artikel
This article evaluates different phase chemistries for stationary phases in Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography (HILIC) and uses multivariate analysis for classification based on chemical modification.
Ready-to-use Polar Metabolites QC Mix for detecting instrumental drift in the LC-MS metabolomics analysis workflow for both ESI(+) and ESI(−).
Verwandter Inhalt
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
Kleine Moleküle sind Ionen und Verbindungen mit einem Molekulargewicht von in der Regel weniger als 900 Dalton. Diese Verbindungen können durch HPLC, UHPLC und LC-MS effektiv getrennt und analysiert werden, wobei hauptsächlich Silikapartikel oder monolithische stationäre Phasen mit einer breiten Palette von Säulenchemien (Modifikationen) verwendet werden.
Alle verwandten Inhalte anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
150657000104027269863005