Fortfahren mit
1.50460
SeQuant® ZIC®-pHILIC (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 150 mm x 2.1 mm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.490,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
ZIC-HILIC, Zwitterion bonding phase, ZIC-pHILIC
Pore size:
100 Å pore size
Matrix:
polymeric particle platform
€ 1.490,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
SeQuant® ZIC®-pHILIC 5 µm Polymer 150 x 2,1 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
material
PEEK-lined stainless steel column
Quality Segment
agency
suitable for USP L122
product line
SeQuant®
feature
endcapped: no
parameter
200 bar pressure, 50 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L × I.D.
15 cm × 2.1 mm
matrix
polymeric particle platform
matrix active group
ZIC-HILIC, Zwitterion bonding phase, ZIC-pHILIC
particle size
5 μm
pore size
100 Å pore size
operating pH
2-10
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
storage temp.
no temp limit
General description
SeQuant® ZIC®-pHILIC stationäre Phase besitzt dieselbe hochpolare, gebundene funktionale Gruppe mit einem permanenten Zwitterion wie die kieselgelbasierte ZIC®-HILIC-Säule. Der Anwender kann somit die gleiche Selektivität erwarten, allerdings mit einem Kompromiss in Bezug auf den Durchflussbereich und die Trennungseffizienz, wie es bei polymeren Materialien häufig der Fall ist. Der haltbarere Träger ermöglicht die Nutzung in einem größeren pH-Bereich, was für bestimmte Anwendungen von Vorteil sein kann.
Die Säulenmaße von 150 mm Länge x 2,1 mm ID sind die optimale Wahl für die Auftrennung von polaren Verbindungen mit einer UHPLC oder einem optimierten HPLC-Gerät mit kleinen Verweilvolumina.
SeQuant® ZIC®-pHILIC-HPLC-Säulen sind die bevorzugte Wahl, wenn extreme Eluentenbedingungen notwendig sind, um schwierige Trennungen von polaren hydrophilen Verbindungen zu bewältigen.
Diese polymer-basierten Säulen bieten eine exzellente pH-Stabilität im Bereich von pH 2 bis pH 10. Sie tragen dicht gebundene funktionale Gruppen mit echten Zwitterionen mit einem Ladungsgleichgewicht von 1:1. Dies führt zu einfachen und reproduzierbaren Trennungen in einem breiten pH-Bereich zur Einstellung der optimalen Trennungsselektivität und Nachweissensitivität. Weiterhin minimieren die SeQuant® ZIC®-pHILIC-Säulen das Hintergrundrauschen bei Verdampfungs-Nachweisverfahren mit einer hohen Sensitivität gegenüber Ionen wie einem Charged Aerosol Detector (CAD).
SeQuant® ZIC®-pHILIC-Säulen sind mit 5 μm-Polymerteilchen in verschiedenen Formaten von analytischen Maßen erhältlich. Alternativen für die Trennung von polaren hydrophilen Verbindungen sind beispielsweise kieselgelbasierte SeQuant® ZIC®-HILIC-Säulen mit identischen funktionalen Gruppen und SeQuant® ZIC®-cHILIC-Säulen mit komplementärer Selektivität.
Informieren Sie sich näher über das Supelco HPLC-Säulen-Portfolio und die Methodenentwicklung:
Broschüre: Leitfaden für die HPLC- und UHPLC-Säulenauswahl
Broschüre: Praktischer Leitfaden für die HPLC – Methodenentwicklung
Analysis Note
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Cytosin): ≥ 40.000
Symmetrie (Cytosin): 0,95–1,40
Legal Information
SeQuant is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.504641.504591.50463
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
separation technique
hydrophilic interaction (HILIC)
matrix active group
Zwitterion bonding phase, ZIC-pHILIC
matrix active group
Zwitterion bonding phase, ZIC-pHILIC
matrix active group
Zwitterion bonding phase, ZIC-pHILIC
matrix active group
Zwitterion bonding phase, ZIC-pHILIC
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
pore size
100 Å pore size
matrix
polymeric particle platform
matrix
polymeric particle platform
matrix
polymeric particle platform
matrix
polymeric particle platform
technique(s)
HPLC: suitable, UHPLC-MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High), LC/MS: suitable, UHPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, UHPLC-MS: suitable, UHPLC: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
Still not finding the right product?
Questions
  1. Hi, I am wondering what the maximum mass load of analyte is for the SeQuant ZIC-pHILIC 150x2.1 mm column. Thanks
    1 answer
    1. The mass load is very much dependent on the specific method and analytes. However, for this size column, the mass load would typically range from 1 - 3 mg.