Fortfahren mit
1.50254
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 250 mm x 3 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
Synonym(e):
Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping (5 µm)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 882,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
NACRES:
SB.52
Particle size:
5 μm
Matrix active group:
C18 (RP18), C18 bonding phase
Pore size:
120 Å pore size
Matrix:
fully porous particle
€ 882,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Purospher® STAR RP-18 endcapped (5 µm) LiChroCART 250-3, L × I.D. 250 mm x 3 mm LiChroCART HPLC cartridge, manuCART holder required for use
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L1
product line
Purospher®
feature
endcapped
packaging
1 ea of
extent of labeling
17% Carbon loading
parameter
250 bar pressure, 65 °C max. temp.
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, mass spectrometry (MS): suitable (High)
column L × I.D.
25 cm × 3 mm
surface area
330 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C18 (RP18), C18 bonding phase
particle size
5 μm
pore size
120 Å pore size
operating pH range
1.5-10.5
separation technique
reversed phase
storage temp.
no temp limit
General description
Die HPLC-Säulen Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping, 5 µm, sind für einen universellen Einsatz ausgelegt und ermöglichen die Trennung von basischen, neutralen sowie metallchelatbildenden Verbindungen mit einfachen mobilen Phasen und hervorragender Peak-Symmetrie. Sie basieren auf ultrareinen vollporösen Kieselgelpartikeln (Typ B). Diese Säulen bieten eine herausragende Stabilität von pH 1,5 bis 10,5 über einen breiten Temperaturbereich und eignen sich für bis zu 100 % wässrige mobile Phasen. Darüber hinaus weisen sie beste universelle Retentionseigenschaften auf, wie durch den Tanaka-Test nachgewiesen. Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping, 5 µm, LiChroCART 250-3 ist eine Kartuschensäule, für die ein manuCART Kartuschensäulenhalter, Artikelnummer 1.51486.0001, erforderlich ist. Der manuCART kann zur Befestigung einer Kartuschensäule mit oder ohne direkte Integration einer 4-4-mm-Vorsäule verwendet werden. Die empfohlene Vorsäule ist Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping (5 µm) LiChroCART 4-4, Artikelnummer 1.50250.0001. LiChroCART Kartuschensäulen, die mit einem manuCART Kartuschensäulenhalter fixiert wurden, sind nur handfest angezogen und weisen deshalb eine maximale Druckstabilität von 250 bar auf. Für höhere Druckstabilitätsanforderungen sind Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping, 5 µm Hibar® RT 250-3 HPLC-Säulen mit der Artikelnummer 1.50620.0001 erhältlich.Die Säulenabmessungen von 250 mm Länge x 3 mm Innendurchmesser sind die optimale Wahl für die hochauflösende HPLC-Trennung komplexer Proben bei geringerer Durchflussrate, was erhebliche Lösungsmitteleinsparungen ermöglicht. Eine Säule mit 3 mm Innendurchmesser ermöglicht eine nachhaltigere Trennung im Vergleich zu einer Säule mit 4 oder 4,6 mm Innendurchmesser, da weniger Lösungsmittel für die chromatographische Trennung verwendet wird.Weitere Einzelheiten zu Purospher® STAR HPLC- und UHPLC-SäulenInformieren Sie sich näher über das Supelco HPLC-Säulen-Portfolio und die Methodenentwicklung:Broschüre: Leitfaden für die HPLC- und UHPLC-SäulenauswahlBroschüre: Praktischer Leitfaden für die HPLC - Methodenentwicklung
Application
Vorgesehen zur Verwendung bei der Trennung von Aflatoxinen, Aldehyden, Alkaloiden, Antibiotika, Katecholaminen, Explosivstoffen, Oligonukleotiden, Estern, fettlöslichen Vitaminen, Lipiden, Fettsäuren, Flavonoiden, Ketonen, Nitrosaminen, Nukleosiden, PAKs, PCBs, Peptiden, Pestiziden, Phenolen, Phthalaten, Konservierungsstoffen, Steroiden, metabolisierten Steroiden, Sulfonamiden, Süßungsmitteln und wasserlöslichen Vitaminen.
Features and Benefits
  • Ultrareines Kieselgel (99,999 %) für hervorragende Peak-Symmetrie
  • Starke Trennwirkung
  • Reproduzierbare Ergebnisse zwischen Durchläufen und Chargen
  • Beste Gesamtleistung gemäß Tanaka
  • Ausgezeichnete pH-Stabilität von 1,5 bis 10,5
  • Kein Kollaps in stark wässrigen mobilen Phasen
  • Gute Eignung für LC-MS-Anwendungen
Analysis Note
Druck: ≤ 120 bar
Theoretische Bodenzahl (N/m) (Toluol): ≥ 80.000
Symmetrie (Toluol): 0,8–1,4
k′-Wert (Toluol): ≥ 1,5
Legal Information
Hibar is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MANUCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Purospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.506241.502561.50627
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
particle size
5 μm
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
separation technique
reversed phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix active group
C18 bonding phase
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
matrix
fully porous particle
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
agency
suitable for USP L1
pore size
120 Å pore size
pore size
120 Å pore size
pore size
120 Å pore size
pore size
120 Å pore size
Still not finding the right product?
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
RDD036-500G04065265805216
RDD036-1KG04061841851196
B8660-250G04061835542956
B8660-100G04061833443163
B3876-25G04061833428672
391336-100GM-M04055977190120
101910002504022536026091
101910025004022536026107
391336-1KG04055977190113
391336-100GM04055977190120
391336-1KG-M04055977190113
RDD036-100G04065265793728
B8660-1KG04061833443170
B8660-25G04061833443187
B3876-100G04061833428627
B3876-1KG04061833428634
B3876-250G04061833428658
150254000104022536707136