Fortfahren mit
1.50209
LiChrospher® RP-8 ADS LiChroCART 25-4
pkg of 3 cartridges
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41115709
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
packaging
pkg of 3 cartridges
Quality Level
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
storage temp.
no temp limit
General description
3 HPLC cartridges
Analysis Note
Pressure: ≤ 5 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 3000
Symmetry (Toluene): 0.8 - 2.5
Capacity factor (Toluene): ≥ 0.5
Legal Information
LICHROCART is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LiChrospher is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
150209000104022536562599