Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106231
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenagency
USP 1116
Quality Level
sterility
sterile; irradiated
form
solid
shelf life
12 mo.
feature
ready-to-use
composition
Vegetable Peptone Agar with neutralizer: Lecithin, Polysorbate 80, Histidine and Sodium Thiosulfate
packaging
triple packed of
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
pH
7.1-7.5
solubility
water: soluble
application(s)
environmental
pharmaceutical
surface monitoring
compatibility
stand alone
storage temp.
15-25°C
suitability
Yeast, bacteria and molds
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1468030200 | 04054839559945 |
| 1468030020 | 04054839559938 |