Fortfahren mit
146799
TSA mit Penase LTHThio sedi. ICR 30 ml
Tween®, Lecithin, Penase, Thiosulfate, Histidine, ICR with non-lockable lid, plate volume × diam. 30 mL × 90 mm, sterile; γ-irradiated, pkg of 10 plates Triple packed, suitable for air monitoring
Synonym(e):
Trypton-Soja-Agar – gebrauchsfertige Absetzplatten, CASO-Agar, Sojabohnen-Caseinaufschluss-Agar, TSA, Trypton-Soja-Agar mit Lecithin, Tween, Histidin, Thiosulfat und Penase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106217
Composition:
Histidine , Lecithin , Penase , Thiosulfate , Tween®
Feature:
ready-to-use
Sterility:
sterile; γ-irradiated
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene plate
agency
EP, USP
sterility
sterile; γ-irradiated
form
plate
feature
ready-to-use
composition
Histidine , Lecithin , Penase , Thiosulfate , Tween®
packaging
pkg of 10 plates Triple packed, box of 120 ea, box of 20 ea
technique(s)
active air sampling: suitable, passive air sampling: suitable
plate volume × diam.
30 mL × 90 mm
color
light yellow
pH range
7.1-7.5
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100®
shipped in
ambient
storage temp.
2-25°C
suitability
bacteria, fungi
General description
Trypton-Soja-Agar + Penase (Penicillinase) + LTHThio sedi. ICR in 90-mm-Sedimentationsplatten (nicht verschließbar) wurden zur Bestimmung der Gesamtzahl aerober Mikroorganismen in der Luft durch aktives oder passives Luftmonitoring sowie für Fingerabdrücke des Personals in Isolatoren und Reinräumen entwickelt. Es ist ein komplexes Medium zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Die Formulierung des Soja-Casein-Pepton-Mediums enthält eine Kombination von Casein und Soja-Peptonen und liefert organischen Stickstoff, insbesondere Aminosäuren und längerkettige Peptide. Das osmotische Gleichgewicht wird durch Natriumchlorid aufrechterhalten und das Medium enthält zusätzlich Pyruvat zur effizienten Neutralisierung von Wasserstoffperoxidresten. Lecithin, Polysorbat 80 (Tween®), Histidin und Natriumthiosulfat sind Neutralisationsmittel, um Desinfektionsmittel mit Wirkstoffen wie Alkohol (70 % Ethanol oder Isopropanol), Aldehyd, Chloriten, Dichlorisocyanurat, Glucoprotamin, Peressigsäure, Phenolen, quartären Ammoniumverbindungen und Biguaniden zu neutralisieren. Außerdem enthält das Medium Penicillinase (≥ 1.000 IU/Liter), um Rückstände von Penicillinen wie Benzylpenicillin, Ampicillin, Amoxicillin, Carbenicillin und Methicillin zu neutralisieren.
Application
Trypton-Soja-Agar (TSA, Soja-Casein-Pepton-Agar) ist ein komplexes Medium zur Kultivierung und Isolierung vieler Bakterien, Hefen und Schimmelpilze. Das Medium wird für das Umfeldmonitoring durch Bestimmung der Gesamtzahl aerober Mikroorganismen in der Luft durch aktives oder passives Luftmonitoring sowie für Fingerabdrücke des Personals in Isolatoren und Reinräumen angewendet.
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1468001467981.46778
form
plate
form
plate
form
plate (ready-to-use; safety lock)
form
plate (ready-to-use)
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical, surface monitoring
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
agency
EP, USP
agency
EP, USP
agency
EP, USP
agency
EP, USP
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
feature
ready-to-use
packaging
pkg of 10 plates Triple packed, box of 20 ea, box of 120 ea
packaging
pkg of 10 plates Triple packed, box of 120 ea 1468000120, box of 20 ea 1468000020
packaging
pkg of 10 plates Triple packed, box of 20 ea, box of 200 ea
packaging
-
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
sterile; γ-irradiated
sterility
irradiated
Still not finding the right product?
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c